3-Brom-6-nitro-1H-indazol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Bromo-6-nitroindazole
OR14085-1G OR14085-5G
APOSOR14085-1GEA 21.9 EUR
APOSOR14085-1G APOSOR14085-5G
3-Brom-6-nitro-1H-indazol
3-Bromo-6-nitro-1H-indazole
Formel: C₇H₄BrN₃O₂
Molecular Weight: 242.0300 g/mol
Schmelzpunkt: 233…235 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06410881
CAS-Nummer: 70315-68-3
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable