5-Bromo-6-phenyl-3(2H)-pyridazinone
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Bromo-6-phenylpyridazin-3(2H)-one
OR14091-10G OR14091-1G OR14091-5G
APOSOR14091-10GEA 134 EUR
APOSOR14091-10G APOSOR14091-1G APOSOR14091-5G
5-Bromo-6-phenyl-3(2H)-pyridazinone
5-Bromo-6-phenyl-3(2H)-pyridazinone
Formel: C₁₀H₇BrN₂O
Molecular Weight: 251,09 g/mol
Schmelzpunkt: 234…237 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02083298
CAS-Nummer: 90766-97-5