3-Brom-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Bromo-7-azaindole
OR14092-1G OR14092-5G
APOSOR14092-1GEA 21.9 EUR
APOSOR14092-1G APOSOR14092-5G
3-Brom-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin
3-Brom-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin
Formel: C₇H₅BrN₂
Molecular Weight: 197,04 g/mol
Schmelzpunkt: 185…189 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02179276
CAS-Nummer: 74420-15-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III