2-(Chloromethyl)-1-(4-chlorophenoxy)-4-nitrobenzene
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-(4-Chlorophenoxy)-5-nitrobenzyl chloride
OR14097-10G OR14097-1G OR14097-5G
APOSOR14097-10GEA 1690 EUR
APOSOR14097-10G APOSOR14097-1G APOSOR14097-5G
2-(Chloromethyl)-1-(4-chlorophenoxy)-4-nitrobenzene
2-(Chloromethyl)-1-(4-chlorophenoxy)-4-nitrobenzene
Formel: C₁₃H₉Cl₂NO₃
Molecular Weight: 298.13 g/mol
Schmelzpunkt: 90…92 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08689723
CAS-Nummer: 924862-19-1