3-Chlor-6-nitro-1H-indazol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR14098-1G OR14098-250MG
APOSOR14098-1GEA 53.8 EUR
APOSOR14098-1G APOSOR14098-250MG
3-Chlor-6-nitro-1H-indazol
3-Chloro-6-nitro-1H-indazole
Formel: C₇H₄ClN₃O₂
Molecular Weight: 197,5800 g/mol
Schmelzpunkt: 203…205 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010741
CAS-Nummer: 50593-68-5
EINECS: 256-631-9