1-(Ethoxycarbonyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(Ethoxycarbonyl)-4-piperidinecarboxylic acid, 1-(Ethoxycarbonyl)piperidine-4-carboxylic acid
OR14113-1G
APOSOR14113-1GEA
24.8
EUR
APOSOR14113-1G
1-(Ethoxycarbonyl)-4-piperidinecarboxylic acid
1-(Ethoxycarbonyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Formel:
C₉H₁₅NO₄ Molecular Weight: 201,22 g/mol Schmelzpunkt: 68…70 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07339354 CAS-Nummer: 118133-15-6 |