Methyl-2-(chloromethyl)-1,3-benzoxazole-5-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR14137-1G OR14137-500MG OR14137-5G
APOSOR14137-1GEA 174 EUR
APOSOR14137-1G APOSOR14137-500MG APOSOR14137-5G
Methyl-2-(chloromethyl)-1,3-benzoxazole-5-carboxylate
Methyl-2-(chloromethyl)-1,3-benzoxazole-5-carboxylate
Formel: C₁₀H₈ClNO₃
Schmelzpunkt: 90…91 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08689722
CAS-Nummer: 924862-18-0