1-(3-Acetylphenyl)-2-thioharnstoff

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR1414-10G OR1414-50G
APOSOR1414-10GEA 270 EUR
APOSOR1414-10G APOSOR1414-50G
1-(3-Acetylphenyl)-2-thioharnstoff
1-(3-Acetylphenyl)-2-thioharnstoff
Formel: C₉H₁₀N₂OS
Schmelzpunkt: 165…167 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041170
CAS-Nummer: 86801-04-9
UN: 3335
ADR: 9,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR