Methyl-4-(3-amino-2-pyridinyl)benzenecarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 4-(3-aminopyridin-2-yl)benzoate
OR14140-100MG OR14140-250MG
APOSOR14140-100MGEA 31.9 EUR
APOSOR14140-100MG APOSOR14140-250MG
Methyl-4-(3-amino-2-pyridinyl)benzenecarboxylate
Methyl-4-(3-amino-2-pyridinyl)benzenecarboxylate
Formel: C₁₃H₁₂N₂O₂
Molecular Weight: 228.25 g/mol
Schmelzpunkt: 135…137 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08689702
CAS-Nummer: 924869-19-2