Methyl-1,3-benzoxazole-5-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl benzo[d]oxazole-5-carboxylate
OR14141-1G OR14141-5G OR14141-10G
APOSOR14141-1GEA 102 EUR
APOSOR14141-1G APOSOR14141-5G APOSOR14141-10G
Methyl-1,3-benzoxazole-5-carboxylate
Methyl-1,3-benzoxazole-5-carboxylate
Formel: C₉H₇NO₃
Molecular Weight: 177.16 g/mol
Schmelzpunkt: 110…111 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08689687
CAS-Nummer: 924869-17-0