Methyl-3-methoxy-4-nitrobenzoat
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-Methoxy-4-nitrobenzoesäuremethylester
OR14144-10G
OR14144-1G
OR14144-5G
APOSOR14144-10GEA
191
EUR
APOSOR14144-10G
APOSOR14144-1G
APOSOR14144-5G
Methyl-3-methoxy-4-nitrobenzoat
Methyl-3-methoxy-4-nitrobenzoat
Formel:
C₉H₉NO₅ Molecular Weight: 211,17 g/mol Schmelzpunkt: 91…93 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00051967 CAS-Nummer: 5081-37-8 |