4-Methyl-7-nitro-1H-indazol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR14147-1G
OR14147-250MG
OR14147-5G
APOSOR14147-1GEA
60.9
EUR
APOSOR14147-1G
APOSOR14147-250MG
APOSOR14147-5G
4-Methyl-7-nitro-1H-indazol
4-Methyl-7-nitro-1H-indazole
Formel:
C₈H₇N₃O₂ Molecular Weight: 177,1601 g/mol Schmelzpunkt: 178…180 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08689688 CAS-Nummer: 104103-06-2 |