2,6-Dichlor-3-formylphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR14152-1G OR14152-5G
APOSOR14152-1GEA 29 EUR
APOSOR14152-1G APOSOR14152-5G
2,6-Dichlor-3-formylphenylboronsäure
2,6-Dichlor-3-formylphenylboronsäure
Formel: C₇H₅BCl₂O₃
Schmelzpunkt: 150…154 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD06796322
CAS-Nummer: 1218790-87-4