4-Isopropoxyphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Isopropoxybenzeneboronic acid
OR14157-100G
OR14157-25G
OR14157-5G
APOSOR14157-100GEA
151
EUR
APOSOR14157-100G
APOSOR14157-25G
APOSOR14157-5G
4-Isopropoxyphenylboronsäure
4-Isopropoxyphenylboronsäure
Formel:
C₉H₁₃BO₃ Molecular Weight: 180,01 g/mol Schmelzpunkt: 150…154 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD03427051 CAS-Nummer: 153624-46-5 |