4-Formylbenzeneboronic acid pinacol ester 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Formylphenylboronic acid pinacol ester, 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzaldehyde, 4-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzaldehyde
OR14173-100G
OR14173-25G
OR14173-5G
APOSOR14173-100GEA
679
EUR
APOSOR14173-100G
APOSOR14173-25G
APOSOR14173-5G
4-Formylbenzeneboronic acid pinacol ester 98%
4-Formylbenzeneboronic acid pinacol ester
Formel:
C₁₃H₁₇BO₃ Molecular Weight: 232,086 g/mol Schmelzpunkt: 54…59 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04972375 CAS-Nummer: 128376-64-7 |