3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-cyanoacrylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR14187-25G OR14187-5G
APOSOR14187-25GEA 887 EUR
APOSOR14187-25G APOSOR14187-5G
3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-cyanoacrylic acid
3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-cyanoacrylic acid
Formel: C₁₁H₇NO₄
Molecular Weight: 217.18 g/mol
Schmelzpunkt: 170 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00759392
CAS-Nummer: 49711-55-9