2-Brom-4-methoxyphenol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Brom-2-hydroxy-5-methoxybenzol, 3-Brom-4-hydroxyanisol
OR14191-1G OR14191-25G OR14191-5G
APOSOR14191-1GEA 21.9 EUR
APOSOR14191-1G APOSOR14191-25G APOSOR14191-5G
2-Brom-4-methoxyphenol
2-Brom-4-methoxyphenol
Formel: C₇H₇BrO₂
Siedepunkt: 115 °C
Schmelzpunkt: 45 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02113712
CAS-Nummer: 17332-11-5
EINECS: 605-671-9