Ethyl 2-chloro-2-(2-(p-tolyl)hydrazono)acetate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethyl-2-chloro-2-2-4-methylphenyl-hydrazono-acetate, Ethyl-2-chloro-2-[2-(4-methylphenyl)hydrazono]acetate, Ethyl chloro[(4-methylphenyl)hydrazono]acetate
OR14210-1G
APOSOR14210-1GEA
139
EUR
APOSOR14210-1G
Ethyl 2-chloro-2-(2-(p-tolyl)hydrazono)acetate
Ethyl 2-chloro-2-(2-(p-tolyl)hydrazono)acetate
Formel:
C₁₁H₁₃ClN₂O₂ Molecular Weight: 240,69 g/mol Schmelzpunkt: 103…105 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00266044 CAS-Nummer: 27171-88-6 |