Methyl-4,6-dichlornicotinat 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 4,6-dichloronicotinate
OR14223-1G OR14223-25G OR14223-5G
APOSOR14223-1GEA 21.9 EUR
APOSOR14223-1G APOSOR14223-25G APOSOR14223-5G
Methyl-4,6-dichlornicotinat 95+%
Methyl-4,6-dichlornicotinat
Formel: C₇H₅Cl₂NO₂
Molecular Weight: 206,03 g/mol
Schmelzpunkt: 41…43 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD04125732
CAS-Nummer: 65973-52-6