Methylimidazo[1,2-a]pyridin-6-carboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR14226-1G OR14226-5G
APOSOR14226-1GEA 53.8 EUR
APOSOR14226-1G APOSOR14226-5G
Methylimidazo[1,2-a]pyridin-6-carboxylat
Methylimidazo[1,2-a]pyridin-6-carboxylat
Formel: C₉H₈N₂O₂
Molecular Weight: 176.1720 g/mol
Schmelzpunkt: 147…148 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06200984
CAS-Nummer: 136117-69-6