6-Phenyl-3-pyridinamine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR14233-250MG
APOSOR14233-250MGEA
50.9
EUR
APOSOR14233-250MG
6-Phenyl-3-pyridinamine 95+%
6-Phenyl-3-pyridinamine
Formel:
C₁₁H₁₀N₂ Molecular Weight: 170,22 g/mol Schmelzpunkt: 104…106 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04114197 CAS-Nummer: 126370-67-0 |