4-(1-Pyrrolidinyl)benzenecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-(1-Pyrrolidinyl)benzoic acid, 4-(Pyrrolidin-1-yl)benzoic acid
OR14246-250MG
OR14246-5G
APOSOR14246-250MGEA
21.9
EUR
APOSOR14246-250MG
APOSOR14246-5G
4-(1-Pyrrolidinyl)benzenecarboxylic acid
4-(1-Pyrrolidinyl)benzenecarboxylic acid
Formel:
C₁₁H₁₃NO₂ Schmelzpunkt: 262 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD01631241 CAS-Nummer: 22090-27-3 |