3-(Piperidin-1-ylsulfonyl)anilin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR14248-10G OR14248-1G OR14248-5G
APOSOR14248-10GEA 716 EUR
APOSOR14248-10G APOSOR14248-1G APOSOR14248-5G
3-(Piperidin-1-ylsulfonyl)anilin 97%
3-(Piperidin-1-ylsulfonyl)anilin
Formel: C₁₁H₁₆N₂O₂S
Schmelzpunkt: 116…117 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02063328
CAS-Nummer: 22184-99-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III