3-(Morpholinosulfonyl)anilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR14249-1G
OR14249-5G
OR14249-10G
APOSOR14249-1GEA
105
EUR
APOSOR14249-1G
APOSOR14249-5G
APOSOR14249-10G
3-(Morpholinosulfonyl)anilin 98%
3-(Morpholinosulfonyl)anilin
Formel:
C₁₀H₁₄N₂O₃S Schmelzpunkt: 132…135 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02090909 CAS-Nummer: 22184-97-0 |