2-Dimethylaminoquinoline-3-carbaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR14255-1G OR14255-5G
APOSOR14255-1GEA 145 EUR
APOSOR14255-1G APOSOR14255-5G
2-Dimethylaminoquinoline-3-carbaldehyde 97%
2-Dimethylaminoquinoline-3-carbaldehyde
Formel: C₁₂H₁₂N₂O
Molecular Weight: 200.24 g/mol
Schmelzpunkt: 52…53 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06010203
CAS-Nummer: 728035-61-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III