1-Boc-5-methoxy-2-indolboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: N-Boc-5-methoxy-2-indolylboronic acid, (1-(tert-Butoxycarbonyl)-5-methoxy-1H-indol-2-yl)boronic acid
OR14256-1G OR14256-5G OR14256-25G
APOSOR14256-1GEA 68.3 EUR
APOSOR14256-1G APOSOR14256-5G APOSOR14256-25G
1-Boc-5-methoxy-2-indolboronsäure
1-Boc-5-methoxy-2-indolboronsäure
Formel: C₁₄H₁₈BNO₅
Molecular Weight: 291.11 g/mol
Schmelzpunkt: 102…108 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD04039006
CAS-Nummer: 290331-71-4