N-(3-Formylphenyl)methanesulphonamide 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 3-(Methylsulphonamido)benzaldehyde

OR14259-1G OR14259-5G OR14259-100MG
APOSOR14259-1GEA 145 EUR
APOSOR14259-1G APOSOR14259-5G APOSOR14259-100MG
N-(3-Formylphenyl)methanesulphonamide 97%
N-(3-Formylphenyl)methanesulphonamide
Formel: C₈H₉NO₃S
Schmelzpunkt: 146…147 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03198179
CAS-Nummer: 55512-05-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR