1,1,1-Triacetoxy-1λ5,2-benziodoxol-3(1H)-on
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,1-Dihydro-1,1,1-triacetoxy-1,2-benziodoxol-3(1H)-one, DMP, (1,1,1-Triacetoxy)-1,1-dihydro-1,2-benziodoxol-3(1H)-one, Acetic acid 1,1-diacetoxy-3-oxo-1l5-ioda-2-oxa-indan-1-yl ester
OR14263-25G OR14263-100G OR14263-250G
APOSOR14263-25GEA 29 EUR
APOSOR14263-25G APOSOR14263-100G APOSOR14263-250G
1,1,1-Triacetoxy-1λ5,2-benziodoxol-3(1H)-on
Dess-Martin periodinane
Formel: C₁₃H₁₃IO₈
Molecular Weight: 424.15 g/mol
Schmelzpunkt: 130…133 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00130127
CAS-Nummer: 87413-09-0
UN: 1479
ADR: 5.1 III