3-Iodanisol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-iodoanisole
OR14264-100G
APOSOR14264-100GEA 84.1 EUR
APOSOR14264-100G
3-Iodanisol 98%
3-Iodanisol
Formel: C₇H₇IO
Molecular Weight: 234,04 g/mol
Siedepunkt: 243…244 °C
Dichte: 1,78 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001048
CAS-Nummer: 766-85-8