2-Chloro-1-(3,4-dibromo-2-thienyl)-1-ethanone
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(Chloroacetyl)-3,4-dibromothiophene
OR14270-1G OR14270-5G
APOSOR14270-1GEA 275 EUR
APOSOR14270-1G APOSOR14270-5G
2-Chloro-1-(3,4-dibromo-2-thienyl)-1-ethanone
2-Chloro-1-(3,4-dibromo-2-thienyl)-1-ethanone
Formel: C₆H₃Br₂ClOS
Molecular Weight: 318.43 g/mol
Schmelzpunkt: 96…98 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06411631
CAS-Nummer: 62673-71-6