6-Hydroxy-2-naphthaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR14282-100G OR14282-25G OR14282-5G
APOSOR14282-100GEA 463 EUR
APOSOR14282-100G APOSOR14282-25G APOSOR14282-5G
6-Hydroxy-2-naphthaldehyd 98%
6-Hydroxy-2-naphthaldehyd
Formel: C₁₁H₈O₂
Molecular Weight: 172.1800 g/mol
Schmelzpunkt: 183 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03427537
CAS-Nummer: 78119-82-1