1-(Methylsulfonyl)-4-piperidincarbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(Methylsulphonyl)piperidine-4-carboxylic acid
OR14287-250MG
APOSOR14287-250MGEA 58 EUR
APOSOR14287-250MG
1-(Methylsulfonyl)-4-piperidincarbonsäure
1-(Methylsulfonyl)-4-piperidincarbonsäure
Formel: C₇H₁₃NO₄S
Molecular Weight: 207,2500 g/mol
Schmelzpunkt: 160…162 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03821886
CAS-Nummer: 280772-00-1