5-Phenyl-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-1,3-cyclohexanedione
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR14296-1G OR14296-500MG
APOSOR14296-1GEA 116 EUR
APOSOR14296-1G APOSOR14296-500MG
5-Phenyl-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-1,3-cyclohexanedione
5-Phenyl-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-1,3-cyclohexanedione
Formel: C₁₄H₁₃N₃O₂
Molecular Weight: 255,28 g/mol
Schmelzpunkt: 221…223 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06411615
CAS-Nummer: 886361-84-8