4-Methyl-1,3-oxazol-5-carbonsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR14298-10G OR14298-25G OR14298-5G
APOSOR14298-10GEA 151 EUR
APOSOR14298-10G APOSOR14298-25G APOSOR14298-5G
4-Methyl-1,3-oxazol-5-carbonsäure 97%
4-Methyloxazole-5-carboxylic acid
Formel: C₅H₅NO₃
Molecular Weight: 127.1000 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01571070
CAS-Nummer: 2510-32-9