3-Bromanthranilsäure 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 2-Amino-3-bromobenzoic acid

OR14301-5G OR14301-100G OR14301-25G
APOSOR14301-5GEA 21.9 EUR
APOSOR14301-5G APOSOR14301-100G APOSOR14301-25G
3-Bromanthranilsäure 97%
3-Bromanthranilsäure
Formel: C₇H₆BrNO₂
Molecular Weight: 216.03 g/mol
Siedepunkt: 343…344 °C
Schmelzpunkt: 174…178 °C
Dichte: 1.793 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 161 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03618453
CAS-Nummer: 20776-51-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR