4-Hydroxytetrahydropyran 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: Tetrahydro-2H-pyran-4-ol, Tetrahydro-4H-pyran-4-ol

OR14305-100G OR14305-25G OR14305-5G
APOSOR14305-100GEA 116 EUR
APOSOR14305-100G APOSOR14305-25G APOSOR14305-5G
4-Hydroxytetrahydropyran 97%
4-Hydroxytetrahydropyran
Formel: C₅H₁₀O₂
Molecular Weight: 102,1317 g/mol
Siedepunkt: 87 °C/15mmHg
Dichte: 1,071 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 88 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006633
CAS-Nummer: 2081-44-9
EINECS: 218-210-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR