1,3-Thiazol-2-ylmethanol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(Hydroxymethyl)thiazole, 2-Thiazolemethanol
OR14307-5G OR14307-25G
APOSOR14307-5GEA 79.9 EUR
APOSOR14307-5G APOSOR14307-25G
1,3-Thiazol-2-ylmethanol
Thiazol-2-ylmethanol
Formel: C₄H₅NOS
Molecular Weight: 115,1500 g/mol
Schmelzpunkt: 62…64 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06200855
CAS-Nummer: 14542-12-2