10-Hydroxydecansäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR14308-25GEA 80 EUR
APOSOR14308-25G APOSOR14308-100G APOSOR14308-5G APOSOR14308-1KG
10-Hydroxydecansäure 98%
10-Hydroxydecanoic acid
Formel: C₁₀H₂₀O₃
Molecular Weight: 188,26 g/mol
Schmelzpunkt: 75…77 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010510
CAS-Nummer: 1679-53-4
EINECS: 216-848-1