Amantadin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Aminotricyclo[3.3.1.1(3,7)]decan, 1-Adamantylamin, 1-Aminoadamantan
OR14310-100G OR14310-25G OR14310-500G
APOSOR14310-100GEA 56.7 EUR
APOSOR14310-100G APOSOR14310-25G APOSOR14310-500G
Amantadin 95%
Amantadin
Formel: C₁₀H₁₇N
Molecular Weight: 151,25 g/mol
Schmelzpunkt: 206…208 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00074732
CAS-Nummer: 768-94-5
EINECS: 212-201-2