2,3-Dichlor-5,6-dicyan-p-benzochinon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
DDQ, 4,5-Dichlor-3,6-dioxocyclohexa-1,4-dien-1,2-dicarbonitril, 2,3-Dichlor-5,6-dicyanchinon
OR14321-250G
OR14321-500G
OR14321-1KG
APOSOR14321-250GEA
105
EUR
APOSOR14321-250G
APOSOR14321-500G
APOSOR14321-1KG
2,3-Dichlor-5,6-dicyan-p-benzochinon 98%
2,3-Dichlor-5,6-dicyan-p-benzochinon
Formel:
C₈Cl₂N₂O₂ Schmelzpunkt: 210…215 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001593 CAS-Nummer: 84-58-2 EINECS: 201-542-2 UN: 3439 ADR: 6.1,III |