N,N-Dimethyl-1,4-phenylendiamin Hydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: N1,N1-Dimethylbenzene-1,4-diamine hydrochloride, N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine monohydrochloride
OR14326-25G OR14326-5G
APOSOR14326-25GEA 116 EUR
APOSOR14326-25G APOSOR14326-5G
N,N-Dimethyl-1,4-phenylendiamin Hydrochlorid
N,N-Dimethyl-1,4-phenylendiamin Hydrochlorid
Formel: C₈H₁₃ClN₂
Molecular Weight: 172,66 g/mol
Schmelzpunkt: 215 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00012990
CAS-Nummer: 2052-46-2
EINECS: 218-146-0
UN: 2811
ADR: 6.1,II