3-Noradamantanecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR14339-1G
OR14339-5G
APOSOR14339-1GEA
65.4
EUR
APOSOR14339-1G
APOSOR14339-5G
3-Noradamantanecarboxylic acid
3-Noradamantanecarboxylic acid
Formel:
C₁₀H₁₄O₂ Schmelzpunkt: 105…107 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00213463 CAS-Nummer: 16200-53-6 |