Thiazol-2-carbaldehyd 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Thiazolecarboxaldehyde, Thiazole-2-carboxaldehyde
OR14343-1G
OR14343-5G
OR14343-250MG
APOSOR14343-1GEA
24.8
EUR
APOSOR14343-1G
APOSOR14343-5G
APOSOR14343-250MG
Thiazol-2-carbaldehyd 95+%
Thiazol-2-carbaldehyd
Formel:
C₄H₃NOS Siedepunkt: 61…63 °C/15mmHg Dichte: 1,288 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 68 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00142924 CAS-Nummer: 10200-59-6 |