4-Iod-5-methylisoxazol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR14344-1G OR14344-250MG
APOSOR14344-1GEA 241 EUR
APOSOR14344-1G APOSOR14344-250MG
4-Iod-5-methylisoxazol 97%
4-Iodo-5-methylisoxazole
Formel: C₄H₄INO
Molecular Weight: 208,985 g/mol
Schmelzpunkt: 27…28 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD06411541
CAS-Nummer: 7064-38-2