tert-Butyl-4-(hydroxymethyl)benzylcarbamate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(Aminomethyl)benzyl alcohol, N-BOC protected, 4-(Boc-aminomethyl-phenyl)-methanol, tert-Butyl 4-(hydroxymethyl)benzylcarbamate
OR14352-1G OR14352-25G OR14352-5G
APOSOR14352-1GEA 26.1 EUR
APOSOR14352-1G APOSOR14352-25G APOSOR14352-5G
tert-Butyl-4-(hydroxymethyl)benzylcarbamate 97%
tert-Butyl-4-(hydroxymethyl)benzylcarbamate
Formel: C₁₃H₁₉NO₃
Molecular Weight: 237.3 g/mol
Schmelzpunkt: 97…99 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06411553
CAS-Nummer: 123986-64-1