Ethylpyrazolo[1,5-a]pyridin-3-carboxylat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethylpyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylate
OR14354-1G
OR14354-250MG
APOSOR14354-1GEA
60.9
EUR
APOSOR14354-1G
APOSOR14354-250MG
Ethylpyrazolo[1,5-a]pyridin-3-carboxylat 95%
Ethylpyrazolo[1,5-a]pyridin-3-carboxylat
Formel:
C₁₀H₁₀N₂O₂ Molecular Weight: 190,1986 g/mol Siedepunkt: 134…135 °C/2,3mmHg Dichte: 1,23 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06411542 CAS-Nummer: 16205-44-0 |