7-Bromisatin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 7-Brom-1H-indol-2,3-dion, 7-Brom-2,3-dioxoindolin, 7-Bromindolin-2,3-dion, 7-Brom-2,3-indolindion
OR14358-25G OR14358-5G OR14358-100G
APOSOR14358-25GEA 98.6 EUR
APOSOR14358-25G APOSOR14358-5G APOSOR14358-100G
7-Bromisatin 95%
7-Bromisatin
Formel: C₈H₄BrNO₂
Molecular Weight: 226,03 g/mol
Schmelzpunkt: 191…198 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00774354
CAS-Nummer: 20780-74-9