Methyl-4-(1-pyrrolidinyl)benzenecarboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Methyl 4-(pyrrolidin-1-yl)benzoate
OR1439-10G OR1439-1G OR1439-5G
APOSOR1439-10GEA 894 EUR
APOSOR1439-10G APOSOR1439-1G APOSOR1439-5G
Methyl-4-(1-pyrrolidinyl)benzenecarboxylate 97%
Methyl-4-(1-pyrrolidinyl)benzenecarboxylate
Formel: C₁₂H₁₅NO₂
Molecular Weight: 205,26 g/mol
Schmelzpunkt: 141…143 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00731259
CAS-Nummer: 129414-26-2