5-(4-Methylphenyl)-1H-tetrazol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-(p-Tolyl)-1H-tetrazole
OR14403-1G
OR14403-250MG
APOSOR14403-1GEA
66.7
EUR
APOSOR14403-1G
APOSOR14403-250MG
5-(4-Methylphenyl)-1H-tetrazol
5-(4-Methylphenyl)-1H-tetrazole
Formel:
C₈H₈N₄ Molecular Weight: 160,18 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01318164 CAS-Nummer: 24994-04-5 |