Methyl-3-(4-hydroxyphenyl)acrylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 3-(4-hydroxyphenyl)acrylate, Methyl 4-hydroxycinnamate
OR14414-100G OR14414-25G OR14414-5G
APOSOR14414-100GEA 179 EUR
APOSOR14414-100G APOSOR14414-25G APOSOR14414-5G
Methyl-3-(4-hydroxyphenyl)acrylate
Methyl-3-(4-hydroxyphenyl)acrylate
Formel: C₁₀H₁₀O₃
Molecular Weight: 178.1846 g/mol
Schmelzpunkt: 137…141 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00157167
CAS-Nummer: 3943-97-3